Merck
481033
Sigma-Aldrich
Titanium(III) oxide
−100 mesh, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Dititanium trioxide, Titanium sesquioxide
About This Item
Lineáris képlet:
Ti2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.73
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
részecskeméret
−100 mesh
sűrűség
4.49 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ti]O[Ti]=O
InChI
1S/3O.2Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.