Fontos dokumentumok
769371
Titanium(IV) oxide
pellets, diam. × thickness 12.5 mm × 5.5 mm
Szinonimák:
Titania, Titanium dioxide
About This Item
Javasolt termékek
form
pellets
Minőségi szint
átmérő × vastagság
12.5 mm × 5.5 mm
szennyeződések
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
szín
black
mp
>350 °C (lit.)
sűrűség
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.01%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
V: ≤0.005%
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?