Fontos dokumentumok
GF50408928
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Szinonimák:
CA546010
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 504-089-28
súly
100 g
maximum részecskeméret
45 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)