Merck
631965
Sigma-Aldrich
Calcium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.7% trace metals basis
Szinonimák:
Calcium zirconium oxide
About This Item
Lineáris képlet:
CaZrO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.7% trace metals basis
Forma
nanopowder
külső felület
55-65 m2/g
részecskeméret
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
mp
2250-2550 °C (lit.)
sűrűség
5.11 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ca++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Zr/q+2;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)