GF01116199
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Szinonimák:
CA546010
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 011-161-99
súly
200 g
maximum részecskeméret
45 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)