Merck
184454
Sigma-Aldrich
Boric acid gel
0.1-0.4 mm particle size
Szinonimák:
3-Aminophenylboronic acid, polymer-bound
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12BNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
részecskeméret
0.1-0.4 mm
sűrűség
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H12BNO3/c1-7(2)10(13)12-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-6,14-15H,1H2,2H3,(H,12,13)
Alkalmazás
Useful to capture avidin for boron-neutron capture therapy applications
Tulajdonságok és előnyök
Cross-linked polymer for the column chromatographic separation of mixtures whose components form complexes of varying stability with boric acid.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)