Fontos dokumentumok
632589
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
97%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
solid
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H9NOS/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16-13/h1-8,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVVGSPCXHRFDDR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)