Merck
558788
Sigma-Aldrich
2-Ethynyltoluene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
50-60 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h1,4-7H,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYBSUWNEMXUTAX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Ethynyltoluene undergoes dimerization in the presence of an ionic catalyst.
Alkalmazás
2-Ethynyltoluene may be used in the synthesis of Ph2N(2-MeC6H4)C=CH2.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Frustrated Lewis Pair Catalyzed Hydroamination of Terminal Alkynes.
Mahdi T and Stephan DW.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(47), 12418-12421 (2013)
Scandium, yttrium, and lanthanum benzyl and alkynyl complexes with the N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1, 4-diazepan-6-amido ligand: Synthesis, characterization, and Z-selective catalytic linear dimerization of phenylacetylenes.
Ge S, et al.
Organometallics, 28(3), 719-726 (2009)
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult
Hanfeng Jin et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(21), e8899-e8899 (2020-07-18)
Aromatic hydrocarbons play an important role in the formation and growth of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) and soot particles. Measurements of their absolute photoionization cross-sections (PICSs), that benefit the quantitative investigation of mass spectrometry, are still lacking, however. PICSs of