Fontos dokumentumok
8.07044
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene
for synthesis
Szinonimák:
Phenylacetylene, Ethynylbenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
208-645-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.7 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
142-144 °C/1013 hPa
mp
-44.8 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 27 °C
sűrűség
0.93 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)