Merck
631531
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H2(Br)(CH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
204-208 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1cc(Br)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Onur Erbilgin et al.
ACS chemical biology, 14(4), 704-714 (2019-03-22)
Metabolomics is a widely used technology for obtaining direct measures of metabolic activities from diverse biological systems. However, ambiguous metabolite identifications are a common challenge and biochemical interpretation is often limited by incomplete and inaccurate genome-based predictions of enzyme activities
Sara Calhoun et al.
Communications biology, 4(1), 333-333 (2021-03-14)
Microalgae efficiently convert sunlight into lipids and carbohydrates, offering bio-based alternatives for energy and chemical production. Improving algal productivity and robustness against abiotic stress requires a systems level characterization enabled by functional genomics. Here, we characterize a halotolerant microalga Scenedesmus