Fontos dokumentumok
665118
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-methoxybenzoic acid
97%
Szinonimák:
6-Amino-m-anisic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(H2N)C6H3(OCH3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
148-152 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
COc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Amino-5-methoxybenzoic acid is a general reagent used in the synthesis of substituted isoquinolinonaphthyridines, quinazolinones, imidazobenzodiazepines, pyridoquinazolones and polycyclic hexahydrobenzo[c]acridines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bismuth (III) Chloride Catalyzed Intramolecular Hetero-Diels?Alder Reaction: Access to cis-Fused Angular Hexahydrobenzo[c]acridines.
Sabitha G, et al.
Synthesis, 47(01), 124-128 (2015)
Biologically active heterocyclic hybrids based on quinazolinone, benzofuran and imidazolium moieties: synthesis, characterization, cytotoxic and antibacterial evaluation.
Asadi P, et al.
Chemistry and Biodiversity, 14(4), e1600411-e1600411 (2017)
Asymmetric synthesis of isoquinolinonaphthyridines catalyzed by a chiral Br?nsted acid.
Li J, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(31), 6474-6477 (2017)
Optimization of substituted imidazobenzodiazepines as novel asthma treatments.
Jahan R, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 126, 550-560 (2017)
Condensation of anthranilic acids with pyridines to furnish pyridoquinazolones via pyridine dearomatization.
Yang Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(87), 12869-12872 (2016)