Fontos dokumentumok
62262
Ethyl linoleate
technical, ≥65% (GC)
Szinonimák:
Linoleic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
koncentráció
≥65% (GC)
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?