Fontos dokumentumok
E7637
Ethidium bromide
BioReagent, for molecular biology, powder
Szinonimák:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
fluoreszcencia
λex 360 nm; λem 590 nm in PBS
λex 526 nm; λem 605 nm (10 mM TBE; pH 8.0;)
λex 526 nm; λem 605 nm in aqueous buffer
alkalmasság
suitable for gel electrophoresis
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Related Content
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.