Merck
792322
Sigma-Aldrich
Betaine-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5H1115NO2
Molekulatömeg:
123.10
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Teszt
97% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH2][13C]([O-])=O)[13CH3]
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWIUHFFTVRNATP-CVMUNTFWSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)