Merck
766801
Sigma-Aldrich
Betaine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3N+ 13CH213COO-
Molekulatömeg:
119.13
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
C[N+](C)(C)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWIUHFFTVRNATP-MQIHXRCWSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)