Fontos dokumentumok
1065709
USP
Betaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
betaine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
241-242 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... BHMT(635) , BHMT2(23743)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3