Fontos dokumentumok
PHR2356
Betaine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Betaine hydrochloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1065709
API-család
betaine
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 300 mg
mp
241-242 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3