Merck
793809
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H1215N2O6
Molekulatömeg:
246.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Teszt
98% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([15N](C=C2)C([15NH]C2=O)=O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i10+1,11+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRTQHJPVMGBUCF-DMNIUWJGSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)