Merck
614955
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-OD
99 atom % D
Szinonimák:
Cyclohexan(ol-d), Cyclohexyl alcohol-OD
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11OD
Molekulatömeg:
101.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPXRVTGHNJAIIH-WHRKIXHSSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)