Merck
905453
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6H12O
Molekulatömeg:
106.11
UNSPSC kód:
12352001
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+6
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F
Lobbanási pont (C)
64 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)