Merck
614068
Sigma-Aldrich
Cyclohexan-d11-ol
98 atom % D
Szinonimák:
Cyclohexyl alcohol-d11
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D11HO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
sűrűség
1.052 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+11
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPXRVTGHNJAIIH-KAFHOZLVSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)