Fontos dokumentumok
PHR9051
DL-Kynurenine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
(2RS)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, 2-Amino-3-(2-aminobenzoyl)propionic acid, 2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
API-család
kynurenic acid
termékcsalád
TraceCERT®
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
~235 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
SMILES string
NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGPSJZOEDVAXAB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)