Merck
900731
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
98 atom % D, 90 wt. % in D2O
About This Item
Lineáris képlet:
DNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
64.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
izotóptisztaság
98 atom % D
form
solution
koncentráció
90 wt. % in D2O
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)