Fontos dokumentumok
608769
Nitric-14N acid solution
~10 N in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99.99 atom % 14N
molekulatömeg
63.01 by atom % calculation
koncentráció
~10 N in H2O
bp
120.5 °C (lit.)
sűrűség
1.400 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
O[14N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-IGMARMGPSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)