Merck
608637
Sigma-Aldrich
Benzene-13C6,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
13C6D6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
sűrűség
1.007 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-PCEJJIFQSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)