Merck
902195
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-3,3,3-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CD3CH2CH2I
Molekulatömeg:
173.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
tömegeltolódás
M+3
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F
Lobbanási pont (C)
44 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)