Fontos dokumentumok
452343
Antimony
beads, ≤5 mm, low oxide, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Antimony black, Antimony element, Stibium
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
beads
ellenállás
41.7 μΩ-cm
részecskeméret
≤5 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
sűrűség
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)