Merck
606294
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
2-Aminoethanol-13C2
Méret kiválasztása
100 MG
152 000,00 Ft
152 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
152 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HO13CH213CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
152 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)