Merck
609552
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-15N
98 atom % 15N
Szinonimák:
2-Aminoethanol-15N
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH215NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Teszt
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
sűrűség
1.028 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2]CCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-LBPDFUHNSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
199.4 °F
Lobbanási pont (C)
93 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)