Fontos dokumentumok
733326
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid-21,21,22,22,22-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
DHA-d5
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+5
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-/i1D3,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBMBGCFOFBJSGT-RPBOKJFVSA-N
Related Categories
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?