Merck
595977
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH213CO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
185 °C (lit.)
sűrűség
1.091 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
CCO[13C](=O)[13C](=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYACBZDAHNBPPB-MPOCSFTDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)