Merck
595756
Sigma-Aldrich
10-Bromoanthracene-9-boronic acid
Szinonimák:
10-Bromoanthracen-9-boronic acid, 9-Bromoanthracen-10-boronic acid, 9-Bromoanthracene-10-boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10BBrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
165-169 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed 1,4-addition reactions
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)