Merck
542873
Sigma-Aldrich
Pyrene-1-boronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
1-Pyreneboronic acid, 1-Pyrenylboronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H11BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
form
solid
mp
247-251 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H11BO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,18-19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWEKPLLMFXIZOC-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mohamed E El-Khouly et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 16(10), 1512-1518 (2017-08-02)
A light harvesting subphthalocyanine-pyrene dyad has been synthesized and characterized by linking pyrene (Py) with subphthalocyanine (SubPc) at its axial position with the B-O bond through the para position of the benzene group. Upon photoexcitation at the pyrene unit of
Hailei Zhang et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(42), 23805-23811 (2015-10-10)
A novel fluorescence probe based on modified halloysite nanotubes (HNTs) by using 1-pyrenylboronic acid selectively grafted onto the inner surface of lumen was successfully achieved. The solid-state nuclear magnetic resonance ((13)C and (11)B), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fourier transform