Merck
456799
Sigma-Aldrich
4,4′-Biphenyldiboronic acid
Szinonimák:
4,4′-(Dihydroxyboryl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Biphenylenediboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2BC6H4C6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C12H12B2O4/c15-13(16)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)14(17)18/h1-8,15-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in synthesis of:
  • Organic field-effect transistors based on organic semiconductors containing diazaboroles
  • Cycloparaphenylenes via Suzuki coupling
  • 1,3,2-Diazaboroine derivatives for organic thin-film transistor applications
  • Back-to-back coupled 2,6-bis(triazol-1-yl)pyridine molecules
  • Rectangular host via electrochemical reactions with methylaquacobaloxime and diamine
  • Arylboronates from reactions with catechol, dihydroxynaphthalene and diaminobenzenedithiol for use as organic field-effect transistors and light emitting diodes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)