Merck
591327
Sigma-Aldrich
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate)
About This Item
Lineáris képlet:
(C7H6F6O2)n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.39 (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
Alkalmazás
Low refractive index, photocrosslinkable polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.