Merck
371998
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
99%
Szinonimák:
1H ,1H ,3H -Tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CF2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
BHT as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.373 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
sűrűség
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C7H8F4O2/c1-4(2)5(12)13-3-7(10,11)6(8)9/h6H,1,3H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.