Merck
591637
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate)
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF2CHF2)]n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
form
solid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
oldhatóság
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.