Fontos dokumentumok
297720
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Szinonimák:
TFEA
Teszt
99%
tartalmaz
100 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.35 (lit.)
bp
46 °C/125 mmHg (lit.)
sűrűség
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-4(9)10-3-5(6,7)8/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBHXIMACZBQHPX-UHFFFAOYSA-N
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.