Fontos dokumentumok
444006
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 97%
Szinonimák:
HFBMA
Teszt
97%
form
liquid
tartalmaz
MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.341 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
sűrűség
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F7O2/c1-4(2)5(16)17-3-6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1,3H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.