Merck
592080
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate)
About This Item
Lineáris képlet:
(C7H7F5O2)n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.140 (lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg (DSC) ~70 °C(lit.)
Alkalmazás
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.