Fontos dokumentumok
637858
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-1,2,3,4-13C4, 3-d sodium salt
99 atom % 13C, 98 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
α-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-1,2,3,4-13C4,3-d sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C4,d3 sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C4,d3 sodium salt, 3-Methyl-d3--2-oxobutanoic acid-13C4,d sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),1,2,3,4-13C4,3-d sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C]([2H])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3+1D,4+1,5+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIQBZDCJCRFGKA-XCPSOYJTSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.