Merck
578770
Sigma-Aldrich
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
2-(4-Pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane, 2-(Pyridin-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 4-Pyridylboronic acid pinacol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16BNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C11H16BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Minami Kato et al.
ChemSusChem, 13(9), 2379-2385 (2020-02-11)
Many types of batteries have been proposed as next-generation energy-storage systems. One candidate is a rocking-chair-type "molecular ion battery" in which a molecular ion, instead of Li+ , works as a charge carrier. Previously, we reported a viologen-type derivative as
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.