Merck
576565
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Pyridylboronic acid pinacol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16BNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
102-104.4 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccnc2
InChI
1S/C11H16BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-6-5-7-13-8-9/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEMDFESAXKSEGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.