Merck
642622
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid neopentylglycol ester
97%
Szinonimák:
5,5-Dimethyl-2-(3-pyridyl)-1,3,2-dioxaborinane, Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14BNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
92-96 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14BNO2/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)9-4-3-5-12-6-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMEKTOQBDDVVBE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Pyridineboronic acid neopentylglycol ester can be used as a reactant:
  • To synthesize N-alkyl-3-boronopyridinium salts by reacting with corresponding alkyl halides.
  • In the ruthenium-catalyzed diastereoselective C-H bond α-arylation of cyclic amines.
  • To prepare 2-(3-pyridyl)benzoxazole by reacting with benzoxazole via copper-catalyzed oxidative arylation reaction.
  • In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Copper-Catalyzed Oxidative Arylation of Heteroarenes under Mild Conditions Using Dioxygen as the Sole Oxidant
Yang F, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(23), 6321-6325 (2011)
sp3 C- H bond arylation directed by amidine protecting group: α-arylation of pyrrolidines and piperidines
Pastine SJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(44), 14220-14221 (2006)
Preparation of a series of N-alkyl-3-boronopyridinium halides and study of their stability in the presence of hydrogen peroxide
Karpichev Y, et al.
Central European Journal of Chemistry, 10(4), 1059-1065 (2012)
Nickel/N-Heterocyclic carbene-catalyzed Suzuki-Miyaura type cross-coupling of aryl carbamates
Ohtsuki A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(19), 9409-9414 (2016)
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.