Merck
702803
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-bis(boronic acid pinacol ester)
95%
Szinonimák:
Benzo[c]-1,2,3-thiadiazol-4,7-diyl-4,7-diboronic acid dipinacol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H26B2N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
mp
207-212 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4nsnc24
InChI
1S/C18H26B2N2O4S/c1-15(2)16(3,4)24-19(23-15)11-9-10-12(14-13(11)21-27-22-14)20-25-17(5,6)18(7,8)26-20/h9-10H,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHWADSHFLSDMBJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.