Fontos dokumentumok
578576
1,2-Epoxy-3-phenoxypropane
technical grade
Szinonimák:
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Phenyl glycidyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
gőznyomás
0.03 mmHg ( 20 °C)
törésmutató
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
sűrűség
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
237.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
114 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)