Fontos dokumentumok
431850
Europium(II) chloride
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Dichloroeuropium, Europium chloride, Europous chloride
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: europium
szennyeződések
<0.1% Zn
SMILES string
Cl[Eu]Cl
InChI
1S/2ClH.Eu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMANZYKPCBPZFG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- A dopant to prepare phosphor materials for energy-efficient solid-state lighting.
- A pressure-sensor material.
- A suitable precursor for the synthesis of Europium(ii) compounds coordination polymers with 2,2′-bipyrimidine-mediated ferromagnetic interactions.
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.