Merck
449822
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Lanthanum bromide, Lanthanum tribromide
About This Item
Lineáris képlet:
LaBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
783 °C (lit.)
sűrűség
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Tulajdonságok és előnyök
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lulei, M.
Inorganic Chemistry, 37, 777-777 (1998)