Fontos dokumentumok
572349
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
nanopowder
Szinonimák:
YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
92% ZrO2 basis
Minőségi szint
Forma
nanopowder
tartalmaz
8 mol % yttria as stabilizer
összetétel
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
>100 m2/g
részecskeméret
≤100 nm
5-10 nm (crystallite size)
mp
>2,600 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments
- membranes for micro energy conversion devices
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.