Fontos dokumentumok
634174
Cerium(IV)-zirconium(IV) oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.0% trace metals basis
Szinonimák:
Cerium zirconate (IV)
Teszt
99.0% trace metals basis
Forma
nanopowder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
<50 nm (BET)
sűrűség
6.61 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[Zr]=O.O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.4O.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKROXIWGJAIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Pt/CeO2–ZrO2 can be used as a catalyst in the dry reformation of methane.
It can also be used to prepare optically passive electrodes for solid-state electrochromic devices.
Tulajdonságok és előnyök
- Non-toxic
- High photocatalytic activity
- Good stability
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.